Learn More
Aluminum Cobalt powder, -100 mesh, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329249 500 g 500g
11339249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 088320.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Cobalt powder
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Al:Co; 69:31 wt%
Quantità 500 g
Dimensioni maglia −100 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00239520
Numero UN UN3132
Percent Purity 99%