Learn More
Korff™ Aluminum Containers
Codice prodotto. 12304303
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12304303 115 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12304303 Fornitore Korff™ N. del fornitore 60520
Solo null disponibili
Specifica
Capacità (sistema metrico) 115 mL
Materiale Aluminum
Tipo Container
Altezza (sistema metrico) 34 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm