Learn More
KGW Isotherm™ Aluminum Dewar Flask
Codice prodotto. 10583352
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
850 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10583352 850 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10583352 Fornitore KGW Isotherm™ N. del fornitore 1155
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Colore Silver
Depth (Metric) Inside 185mm
Diametro (sistema metrico) esterno 105mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory technique, Medicinal technique
Altezza (sistema metrico) 220mm
Include Plug
Materiale base Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 850 mL
Materiale Aluminum