Learn More
KGW Isotherm™ Aluminum Dewar Flask
Codice prodotto. 10236434
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10236434 2100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10236434 Fornitore KGW Isotherm™ N. del fornitore 10311
Spedizione stimata: 21-12-2026
Specifica
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) esterno 105mm
Altezza interno (sistema metrico) 500mm
Altezza (sistema metrico) 550mm
Materiale base Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 2100 mL
Diametro (sistema metrico) interno 77 mm
Materiale Aluminum