Learn More
Aluminum di(sec-butoxide)acetoacetic ester chelate, tech., Al 8.4% min
Codice prodotto. 15417515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417515 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15417515 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089349.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24772-51-8 | C14H27AlO5
Aluminum di(sec-butoxide)acetoacetic ester chelate is used in addition with lithium acetate and titanium(IV) ethoxide to prepare precursor sol to prepare Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 thin films on glass substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum di (sec-butoxide)acetoacetic ester chelate
CAS 24772-51-8
Densità 1.03 g/mL
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Odore Alcohol-like
Formula molecolare C14H27AlO5
Numero MDL MFCD00084762
Quantità 500 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 302.3
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid