Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Dissection Dishes
Codice prodotto. 12780026 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
50 mm
55 mm
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
310 mm
450 mm
Larghezza (sistema metrico):
30 mm
200 mm
360 mm
Peso (sistema metrico):
0.2 kg
0.7 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Peso (sistema metrico) unitSize
12780026 55 mm 260 mm 360 mm 0.2 kg Pezzo
12770026 50 mm 310 mm 200 mm 0.2 kg Pezzo
12790026 50 mm 450 mm 30 mm 0.7 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12780026 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 626
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold small specimens while transporting. Nickel Electro™ Aluminum Dissecting Dish is useful for working with and transporting small specimens.
  • Aluminum
  • Shallow form
  • One piece pressing
  • Useful when working with and transporting small specimens
Specifica
Product Type Dissection Dish
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Aluminum
Linea di prodotti Dissection Dish
Forma Rectangular
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Larghezza (sistema metrico) 360 mm
Altezza (sistema metrico) 55 mm
Peso (sistema metrico) 0.2 kg