Learn More
Bochem™ Aluminum Dressing Jar
Codice prodotto. 10614612
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) unitSize
10614612 20 mm Pezzo
1 options
Codice prodotto. 10614612
Marca: Bochem™ 8760
Solo null disponibili
Specifications
Materiale Aluminum
Forma Round
Tipo Dressing Jar
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm