Learn More
Bochem™ Aluminum Dressing jar
Codice prodotto. 10192691
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10192691 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10192691 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8761
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Materiale Aluminum
Forma Round
Tipo Dressing Jar
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm