Learn More
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio verniciato a polveri epossidiche
Codice prodotto. 10439870
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) base:
160 mm
200 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) base Dimensione della confezione
10439870 200 mm Pezzo
10776971 160 mm Pezzo
10645991 240 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10439870 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11030
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
A norma DIN 12897
  • Improved scissor technology with reduced tolerances
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Scissor-construction made of 18/10-stainless steel
  • Manufactured according to DIN 12897
  • Maximal dynamic operating load (Kg max. dyn.) and maximal static operating load (Kg max. stat.) norms according to DIN 12897
  • Smaller models (up to 240x240mm; Typ 1) have a simple hand-operated adjusting wheel
  • Bigger models (from 300x300mm; Typ 2) use of included ratchet, which connects with a special adjusting wheel, is recommended
Specifica
Materiale Alluminio epossidico
Altezza (sistema metrico) da 60 a 275 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 200 mm
Product Type Supporto telescopico da banco
Quantità 1 ciascuno