Learn More
Eppendorf™ Rotori ad angolo fisso in alluminio
Codice prodotto. 10555563 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
18 x 1.5/2.0 ml
24 x 1.5/2 ml
4 x 0.2 ml
Include:
Coperchio in polipropilene
Coperchio rotore aerosol
Velocità max:
14680 gir/min
14680 gir/min
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Include Velocità max Dimensione della confezione
10555563 24 x 1.5/2 ml Coperchio rotore aerosol 14680 gir/min Pezzo
10422662 18 x 1.5/2.0 ml Coperchio in polipropilene 14680 gir/min Pezzo
10634603 4 x 0.2 ml Coperchio rotore aerosol 14680 gir/min Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10555563 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5424702007
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Rotori adatti a diverse applicazioni. I rotori ad angolo fisso in alluminio Eppendorf™ sono ideali per laboratori molecolari e biologici.
  • Scelta tra quattro diversi rotori
  • Il rotore standard consente di posizionare provette da 1.5ml/2.0ml
  • Possibilità di centrifugare strip e kit per PCR*/colonne di microcentrifugazione nel rotore corrispondente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Alluminio
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 24 x 1.5/2 ml
Velocità max 14680 gir/min
Include Coperchio rotore aerosol