Learn More
Eppendorf™ Aluminum Fixed Angle Waterproof Rotor
Codice prodotto. 10434962 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
24 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10434962 24 x 1.5/2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10434962 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5424700004
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Choice of four different rotors
  • Choice of four different rotors
  • Standard rotor can accommodate 1.5mL/2.0mL tubes
  • PCR* strips and kits/spin columns can be centrifuged in the corresponding rotor For molecular and biological laboratories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Aluminum
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 24 x 1.5/2 mL
Velocità max 14,680 rpm
Include Aerosol rotor lid