Learn More
Bryson Packaging™ Foglio di alluminio in rotoli
Codice prodotto. 12369548
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
450 mm
600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12369548 450 mm Pezzo
12359548 300 mm Pezzo
12389548 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12369548 Fornitore Bryson Packaging™ N. del fornitore AKL300030M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.06€
    20.85€ / pezzi 1
    Risparmia 46.21€
    68% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for use in autoclaves. Bryson Packaging™ Aluminum Foil Rolls are suitable for many laboratory applications including sealing bottles, culture tubes, stopping leaks, reducing evaporation or heat losses, covering corks and making weighing boats or dishes.
  • Available in a variety of widths
  • Can be cut to any length, cutter provided with box
  • Sealing, weighing and transferring samples
Specifica
Applicazioni Ideale per l'uso in autoclave; applicazioni di laboratorio: chiusura di flaconi, provette per coltura, prevenzione di fuoriuscite, riduzione dell'evaporazione o della perdita di calore, copertura di tappi in sughero e realizzazione di navicelle per pesata o piatti
Product Type Foglio metallizzato
Larghezza (sistema metrico) 450 mm
Materiale Alluminio
Spessore 12 um