Learn More
Korff™ Lamine di alluminio
Codice prodotto. 10136710
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
10000 L x 500mm W
Dimensione della confezione:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
10136710 10000 L x 500mm W 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10136710 Fornitore Korff™ N. del fornitore 10420
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Descrizione 10000 L x 500mm W
Product Type Foglio metallizzato
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Alluminio
Spessore 50 μm