Learn More
Cole Parmer™ Aluminum General Purpose Weighing Dishes
Codice prodotto. 15487903 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
75 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15487903 20 mL pezzi 100
15456083 75 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487903 Fornitore Cole Parmer™ N. del fornitore 0101860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    37.32€ / pezzi 100
    Risparmia 2.38€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for sampling, weighing, dispensing, storage, environmental clean-up, food processing, evaporating, or general laboratory use.
  • Disposable.
  • Suitable for a variety of laboratory weighing, dispensing, processing uses.
  • All pans are contaminate and oil-free.
  • Dishes are stackable and made from light-gauge aluminum.
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Round
Tipo Weighing Dish
Quantità 100/Pk.
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) 2 in.