Learn More
Hirschmann™ 96-well Microtitration Plates, Aluminum
Descrizione
- Available with fixed or loosely inserted glass inserts
- Highly pure
- Chemically inert
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Loose Glaskavit?ten |
| Materiale | Glass |
| No. of Wells | 96 |
| Total Volume (Metric) Well | 1.2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Loose Glaskavit?ten |
| Include | Transparent cover and 96 Cavities |
| N. per confezione | 1 Each |
| Vedi altri risultati |