Learn More
Aluminum granules, 8-12mm (0.32-0.47in), 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11316787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11316787 250 g 250g
11306787 1 kg 1kg
11396777 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11316787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010093.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum granules
Nota nome 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.)
Quantità 250 g
Odore Odorless
Forma Granular
Note percentuale saggio (metals basis)
IUPAC Name aluminum
Percent Purity 99.9%