Learn More
Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11309498
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11309498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043328.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In MOCVD
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15306-18-0
Formula molecolare C15H3AlF18O6
Molecular Weight (g/mol) 648.14
Numero MDL MFCD00050051
InChI Key SINRSQHVMMWHSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum hexafluoroacetylacetonate, aluminum hexafluoropentanedionate, aluminum hexafluoroacetylacetonate, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy alumanyl oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one
IUPAC Name aluminium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Al+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 170°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto di fusione 70°C to 73°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Peso formulazione 648.17
Percent Purity ≥98%
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .