Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle High Speed Rotor
Codice prodotto. 10144552 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
24 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10144552 24 x 1.5/2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10144552 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5427710000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
For use in 5430 Micro Centrifuges.
  • Includes aerosol-tight lid
  • PTFE coated
  • Holds 24 x 1.5/2.0mL 30.000 x g safe micro test tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo High Speed Rotor
Capacità 24 x 1.5/2 mL
RCF max 30,130 x g
Velocità max 17,500 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5430 Microcentrifuge