Learn More
Agencinox™ Aluminum Instrument Box
Codice prodotto. 11812682
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11812682 Yellow Pezzo
11892672 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11812682 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 8030J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.02€
    18.74€ / pezzi 1
    Risparmia 19.28€
    50% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Colored, anodized aluminum box suitable for instrument sterilization and storage.
  • Available in different colors
  • Anodized aluminum construction
  • Suitable for sterilization and storage of instruments
Specifications
Colore Yellow
Altezza (sistema metrico) esterno 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Anodized Aluminum
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 180 x 90 x 30 mm