Learn More
Agencinox™ Aluminum Instrument Box
Codice prodotto. 11892672
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11892672 Blue Pezzo
11812682 Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11892672 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 8030B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.31€
    18.74€ / pezzi 1
    Risparmia 21.57€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Colored, anodized aluminum box suitable for instrument sterilization and storage.
  • Available in different colors
  • Anodized aluminum construction
  • Suitable for sterilization and storage of instruments
Specifica
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) esterno 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Anodized Aluminum
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 180 x 90 x 30 mm