Learn More
Agencinox™ Aluminum Instrument Box
Codice prodotto. p-7161192
Click to view available options
Colore:
Blue
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11892672
Marca: Agencinox™ 8030B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Colored, anodized aluminum box suitable for instrument sterilization and storage.
  • Available in different colors
  • Anodized aluminum construction
  • Suitable for sterilization and storage of instruments
Specifica
Colore Blue
Altezza (sistema metrico) esterno 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Anodized Aluminum
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 90 mm
Dimensioni (L x P x A) 180 x 90 x 30 mm