Learn More
Aluminum iodide, 95%
Codice prodotto. 11357328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357328 25 g 25g
11347328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030714.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407.695 g/mol
Aluminum iodide is employed as a catalyst to break certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides It can also be used for the manufacture of iodinated organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-23-8
Formula molecolare AlI3
Molecular Weight (g/mol) 407.695
Numero MDL MFCD00003427
InChI Key CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 82222
IUPAC Name triiodoalumane
SMILES [Al](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 360°C
Materiale o nome chimico Aluminum iodide
Punto di fusione 191°C
Forma fisica Chunks
Quantità 25 g
Sensibilità Light and moisture sensitive
Intervallo percentuale saggio 95%
Densità 3.98
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether,carbon disulfide
Peso formulazione 407.69
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..