Learn More
Aluminum iodide, 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389399 5 g 5g
11399399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389399 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089185.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Moisture and Light Sensitive | CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407.695 g/mol
Aluminum iodide is employed as a catalyst to break certain kinds of C-O and N-O bonds. It cleaves aryl ethers and deoxygenates epoxides It can also be used for the manufacture of iodinated organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-23-8
Formula molecolare AlI3
Molecular Weight (g/mol) 407.695
Numero MDL MFCD00003427
InChI Key CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 82222
IUPAC Name triiodoalumane
SMILES [Al](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 360°C
Materiale o nome chimico Aluminum iodide
Punto di fusione 191°C
Colore Brown-Purple to White
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Odore Pungent
Sensibilità Light and moisture sensitive
Intervallo percentuale saggio >99.99% (Metals basis)
Densità 3.98
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and ether.
Peso formulazione 407.69
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum iodide