Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Automated external heart defibrillator
Codice prodotto. 15654327 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) missing translation for 'unitSize'
15654327 200 mm 200 mm Pezzo
15644327 100 mm 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15654327 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 815406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.50€
    10.36€ / pezzi 1
    Risparmia 1.14€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifications
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E010-200x200-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green