Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Fire alarm call point
Codice prodotto. 15644417 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15644417 200 mm 200 mm Pezzo
15634417 100 mm 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15644417 Fornitore Brady™ N. del fornitore 817689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.50€
    10.36€ / pezzi 1
    Risparmia 1.14€
    9% Sconto
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-200x200-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red