Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Fire extinguisher
Codice prodotto. 15604367
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15604367 100 mm 100 mm Pezzo
15614367 200 mm 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15604367 Fornitore Brady™ N. del fornitore 816893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.20€
    8.29€ / pezzi 1
    Risparmia 0.91€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-100x100-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red