Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F003-200x200-AL-CRD/1 |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di montaggio | Self-adhesive |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 284°F |
| Min. Temperature (English) | -40°F |
| Vedi altri risultati |