Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - No activated mobile phones
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P013-Dia 315-AL-CRD/1 |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema metrico) | 315 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Spessore | 1.016 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Forma | Round |
| Lingue | Global |
| Vedi altri risultati |