Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited
Codice prodotto. 15644587 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15644587 315 mm Pezzo
15624587 100 mm Pezzo
15634587 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15644587 Fornitore Brady™ N. del fornitore 822155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.50€
    32.97€ / pezzi 1
    Risparmia 3.53€
    9% Sconto
In stock
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Dia 315-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 315 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 1.016 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Round
Lingue Global
Colore Black on White