Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Fork lift trucks and other industrial vehicles
Codice prodotto. 15624737 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15624737 315 mm 273 mm Pezzo
15604737 100 mm 87 mm Pezzo
15614737 200 mm 173 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15624737 Fornitore Brady™ N. del fornitore 828400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.80€
    25.06€ / pezzi 1
    Risparmia 2.74€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W014-Tri 315-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 273 mm
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema metrico) 315 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow