Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Wear a mask
Codice prodotto. 15604537
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
15604537 200 mm Pezzo
15694527 100 mm Pezzo
15614537 315 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15604537 Fornitore Brady™ N. del fornitore 820217
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC M016-Dia 200-AL-CRD/1
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Spessore 1.016 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Round
Lingue Global
Colore White on Blue