Learn More
Aluminum isopropoxide, 99.99+% (metals basis)
Descrizione
Aluminum isopropoxide is a useful reagent in the synthesis of alkoxides, chelates and acrylates. It acts as an intermediate of pharmaceutical products like isophytol, testosterone, progesterone and ethisterone. Also used as the material of aluminate coupling agent. It is also used in alcoholysis and ester exchange reactions. In Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction, it is used as a catalyst for the reduction of ketones and aldehydes to their corresponding alcohols. It acts as a precursor to prepare alumina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum isopropoxide |
| Punto di fusione | 131°C to 135°C |
| Densità | 1.035 g/mL |
| Punti di ebollizione | 135°C (10 mmHg) |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Indice di rifrazione | 1.0346 |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN3181 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Indice di Merck | 14,347 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Aluminum isopropoxide
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare CO2 polvre per estintore o acqua nebulitzzata per estinguere.