Learn More
Welch™ Sistema di centratura interno KF in alluminio con O-ring Buna
Codice prodotto. 10762152 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
16 mm
25 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Outside Dimensione della confezione
10762152 16 mm Pezzo
10640153 25 mm Pezzo
10596292 40 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10762152 Fornitore Welch™ N. del fornitore 701081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.55€
    6.20€ / pezzi 1
    Risparmia 0.35€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Diameter (Metric) Outside 16 mm
Da utilizzare con Separatore 16 DN
Materiale Alluminio
Quantità 1 Each
Tipo Centratura interna KF