Learn More
Welch™ Sistema di centratura interno KF in alluminio con O-ring Viton
Codice prodotto. 10680343 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Separator 40 DN
Separatore 16 DN
Separatore 25 DN
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
10680343 Separatore 16 DN Pezzo
10152522 Separatore 25 DN Pezzo
10090992 Separator 40 DN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10680343 Fornitore Welch™ N. del fornitore 701091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.15€
    6.77€ / pezzi 1
    Risparmia 0.38€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Designed for use with CRVpro Rotary Vane Vacuum Pumps. Welch Ilmvac™ Aluminum KF Inner Centering Rings feature a replaceable Fluoroelastomer O-ring seal.
  • Stainless steel centering ring with Viton O-ring
  • Replaceable Fluoroelastomer O-ring seal
  • Centering ring assemblies are placed between two ISO flanges with matching outer diameters
  • he widest portion of the centering ring rests inside a centering ring locater groove (blank flange) or counterbore (bored flange) on the Kwik-Flange™
  • The O-ring rests on the flat polished surface outside the locater groove or counterbore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Separatore 16 DN
Materiale Alluminio
Quantità 1 Each
Tipo Centratura interna KF