Learn More
Rogo Sampaic™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in alluminio
Codice prodotto. 11757265
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
65 mm
da 65 a 280 mm
da 65 a 290 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11757265 da 65 a 290 mm Pezzo
11747265 da 65 a 280 mm Pezzo
11737265 65 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11757265 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FCD003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.25€
    51.80€ / pezzi 1
    Risparmia 8.45€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Specifica
Materiale Alluminio anodizzato
Altezza (sistema metrico) da 65 a 290 mm
Product Type Supporto telescopico da banco
Quantità 1 Ea.