Learn More
Fisherbrand™ Martinetto da laboratorio in alluminio
Codice prodotto. 12484060 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
55 - 290mm
57 - 290mm
Da 128 a 470 mm
Da 36 a 78 mm
Da 43 a 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) base:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Larghezza (sistema metrico) base:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) base Larghezza (sistema metrico) base Dimensione della confezione
12484060 57 - 290mm 200 mm 200 mm Pezzo
11775386 Da 43 a 140 mm 100 mm 100 mm Pezzo
11825091 55 - 290mm 150 mm 150 mm Pezzo
11735396 Da 36 a 78 mm 50 mm 40 mm Pezzo
12862527 Da 128 a 470 mm 320 mm 260 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12484060
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Consente una regolazione precisa dell'altezza con la rotazione di una vite. I martinetti idraulici in alluminio Fisherbrand™ sono realizzati secondo tolleranze rigorose con una vite operativa in acciaio inox.
  • Blue anodized finish
  • Completely stable and free from rocking movements
  • Top and bottom plates are specially designed aluminum extrusion giving exceptional rigid and robust support
Specifica
Materiale Alluminio
Altezza (sistema metrico) 57 - 290mm
Lunghezza (sistema metrico) base 200 mm
Larghezza (sistema metrico) base 200 mm
Include Con vite di azionamento in acciaio inox
Product Type Mandrino da laboratorio
Quantità 1 ciascuno