Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Lids for Aluminum Basin
Codice prodotto. 12717356 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
12717356 75 mm pezzi 5
12787346 200 mm pezzi 5
12707356 70 mm pezzi 5
12797346 60 mm pezzi 5
12727356 90 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12717356 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 644
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Aluminun Lid for aluminum Basin is crevice free and one piece construction.
  • Aluminum
  • Seamless
  • One piece construction
  • Crevice free
  • For use with aluminum basin
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Lid
Altezza (sistema metrico) 5 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm