Learn More
Aluminum magnesium isopropoxide, 99.9% (metals basis), 10% w/v in isopropanol
Codice prodotto. 11398028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398028 100 mL 100mL
11388028 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036591.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 69207-83-6
Aluminum magnesium isopropoxide has been used to study the hydrolysis conditions on the properties of magnesium aluminate spinel powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69207-83-6
Numero MDL MFCD00070426
Sinonimo Magnesium aluminum isopropoxide
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum magnesium isopropoxide
Colore Colorless
Punti di ebollizione 130°C to 142°C (2.0 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 100 mL
Numero UN UN1219
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible with water.
Peso formulazione 550.53
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Liquid