Learn More
Aluminum magnesium isopropoxide, 99.95+% (metals basis)
Codice prodotto. 11393728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393728 10 g 10g
11313738 2 g 2g
11303738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11393728 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039320.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 69207-83-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69207-83-6
Numero MDL MFCD00070426
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum magnesium isopropoxide
Punto di fusione 40°C
Punti di ebollizione 114°C (0.2 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 10 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 550.53
Percent Purity ≥99.95%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid