Learn More
Buerkle™ Aluminum Multi-Sampler
Descrizione
- Aluminum sampler
- With color coding system
- 25 mm in diameter
- Smallest possible gap between the inner and the outer tube
- Easy cleaning, removable tip
- Ultra-pure materials
- Excellent processing, robust model
Specifica
Specifica
| Product Type | Bulk Material Sampler |
| Materiale | Aluminum |
| Include | 5 collection chambers |
| Capacità (sistema metrico) | 17 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 1355 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 cm |