Learn More
Aluminum nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis excluding Hg)
Codice prodotto. 11330809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11330809 5 g 5g
11340809 25 g 25g
11320809 100 g 100g
11350809 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11330809 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010626.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25838-59-9
Formula molecolare AlN3O9
Molecular Weight (g/mol) 212.99
Numero MDL MFCD00003419
InChI Key JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 22078336
SMILES [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum nitrate hydrate
Punto di fusione 73.5°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis excluding Hg)
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol.
IUPAC Name aluminium(3+) trinitrate
Peso formulazione 212.99 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..