Learn More
Aluminum nitrate nonahydrate, 98%
Codice prodotto. 11371739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371739 5 kg 5kg
11351739 25 g 25g
11381739 250 g 250g
11361739 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11371739 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012360.A7
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
It finds use in tanning leather, antiperspirant, corrosion protection, extraction of uranium, nitrating agent. It is an effective dopant for producing highly conductive thin film by utilizing the sol gel method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-27-2
Formula molecolare AlH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 375.129
Numero MDL MFCD00003419
InChI Key SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC Name aluminum;trinitrate;nonahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Nitrate Nonahydrate
Punto di fusione 73.5°C (135° (decomposition))
Nota nome Nonahydrate
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 5 kg
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline
Intervallo percentuale saggio 98%
Numero UN UN 1438, White
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,glycerol and methanol.
Peso formulazione 375.13 (212.99 Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate