Learn More
Aluminum nitrate nonahydrate, ACS, 98.0-102.0%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Punto di fusione | 73.5°C (135° (decomposition)) |
| Nota nome | nonahydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Aspetto | White crystalline |
| Intervallo percentuale saggio | 98 -102% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum nitrate nonahydrate