Learn More
Brady™ Aluminum over laminated with Polyester Transport Signs
Codice prodotto. 11740244 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Aluminum, Polyester
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11740244 Aluminum, Polyester Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11740244 Fornitore Brady™ N. del fornitore 223600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.95€
    32.45€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.2A-297*297-B7525
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Da utilizzare con (applicazione) Used for indoor and outdoor safety signs
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 0.271 mm
Larghezza (sistema metrico) 297 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-140 °C
Forma A rombo
Testo visualizzato Non-flammable, non-toxic gas 2
Product Type Transport Sign
Colore White on Green