Learn More
Caframo™ Agitatori verticali in alluminio
Codice prodotto. 12927096
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Ultra Speed
Ultra Torque
Universal
Speed:
40 to 6000 rpm
Basso da 12 a 360/Alto da 360 a 1800 RPM
Basso da 20 a 600/alto da 600 a 3000 gir/min
Capacità:
25 L
60 L
80 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Speed Capacità unitSize
12927096 Ultra Torque Basso da 12 a 360/Alto da 360 a 1800 RPM 80 L Pezzo
12937096 Universal Basso da 20 a 600/alto da 600 a 3000 gir/min 60 L Pezzo
12947096 Ultra Speed 40 to 6000 rpm 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12927096 Fornitore Caframo™ N. del fornitore BDC1850220U1
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High Torque Overhead Stirrer, 220 Volt offers speed and torque capabilities for wide range of volumes and viscosities.
  • Stirrers handle high-volume/high-viscosity stirring as easily as homogenizing and dispersing - especially useful for continuous use
  • User-friendly keypad permits precise speed adjustment and digital LCD indicates rpm or torque to within ±1%
  • Electronic controls permit speed adjustment to single-digit increments and maintain set speed within 1% as solution viscosity changes
  • Totally Enclosed Metal Housing (TENV)
  • Rugged, sealed metal housing encloses the high-performance brushless DC motor with automatic overload protection; and two-speed transmission that electronically shifts between high-torque and high-speed range - actually transferring motor's power to chuck with 95% efficiency
  • Chuck is adjustable up to 10 mm (3/8 in.)
  • Chuck guard protects chuck from splashes and prevents accidental movement of chuck
  • Includes support rod, chuck, chuck key, chuck guard, UK and EU cord sets, and printed manual
  • Stand, clamp and stirring impeller are sold separately
Specifica
Speed Basso da 12 a 360/Alto da 360 a 1800 RPM
Capacità 80 L
Display Digitale
Tensione 230 V
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33.65 cm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina EU/UK/AUS/CN
Certificazione/Conformità Omologazione CE
Da utilizzare con (applicazione) Le applicazioni di miscelazione includono impianti pilota industriali, ricerca e sviluppo, mix cosmetico di prodotti per la cura personale, settore farmaceutico, polimeri, adesivi e alimenti
Include Protezione del mandrino trasparente con cerniera resistente alle sostanze chimiche
Materiale Alluminio
Modello Ultra Torque
Tipo di motore Motore CC senza spazzole (senza candele)
Coppia 568 Ncm
Tipo Ultra Torque Stirrer
Viscosità 90,000 mPas