Learn More
Aluminum oxalate hydrate, 99%
Codice prodotto. 11359648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359648 10 g 10g
11389648 50 g 50g
11369648 250 g 250g
11379648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11359648 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044149.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 814-87-9 | C6Al2O12 | 318.02 g/mol
Aluminum oxalate is used as a mordant for printing textiles and dyeing cotton. It finds use as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 814-87-9
Formula molecolare C6Al2O12
Molecular Weight (g/mol) 318.02
Numero MDL MFCD00050791
InChI Key ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
PubChem CID 93561
IUPAC Name dialuminum;oxalate
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxalate hydrate
Colore White
Formula lineare Al2(C2O4)3·xH2O
Quantità 10 g
Indice di Merck 14,355
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 318.02 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum oxalate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..