Learn More
Aluminum Oxalate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11446895 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11446895 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11446895 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520647310
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Oxalate
CAS 814-87-9
Formula molecolare C6Al2O12
Numero MDL MFCD00050791
Quantità 10 g
Sinonimo aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalate
InChI Key ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxalate
Molecular Weight (g/mol) 318.02
PubChem CID 93561
Peso formulazione 318.03