Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminum Oxide 90 Basic
Codice prodotto. 10515381 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10515381 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10515381 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 815010.5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Dimensione particelle 50 to 200 μm
Grado Activity
pH 9.5 ± 0.3
Quantità 5 kg
Area della superficie (sistema metrico) ∼130 m2/g
Product Type Aluminum Oxide 90 Basic