Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminum Oxide 90 Neutral
Codice prodotto. 10679581 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10679581 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10679581 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 815020.5
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Dimensione particelle 50 to 200 μm
Grado Activity
pH 7 ± 0.5
Quantità 5 kg
Area della superficie (sistema metrico) ∼130 m2/g
Product Type Aluminum Oxide 90 Neutral