Learn More
Aluminum oxide, 99%, Thermo Scientific™
92.60€ - 345.00€
Identificatori chimici
| CAS | 1344-28-1 |
|---|---|
| Formula molecolare | Al2O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.96 |
| Numero MDL | MFCD00003424 |
| InChI Key | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
| PubChem CID | 9989226 |
| IUPAC Name | dialuminium(3+) trioxidandiide |
| SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15442887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047171.36 |
500g |
92.60€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15452887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047171.A3 |
2kg |
345.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| Al2O3 | |
| MFCD00003424 | |
| aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
| dialuminium(3+) trioxidandiide |
Specifica
| Aluminum oxide | |
| Al2O3 | |
| 14,356 | |
| Insoluble in water. | |
| [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
| 101.96 | |
| 101.96 | |
| Odorless | |
| 3.965 g/mL |
| 1344-28-1 | |
| MFCD00003424 | |
| aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
| PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
| dialuminium(3+) trioxidandiide | |
| 9989226 | |
| 99% | |
| 1.768 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures